Learn More
Clorhidrato de 3-hidroxitiramina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736694
39.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
62-31-7
C8H12ClNO2
189.64
MFCD00012898
CTENFNNZBMHDDG-UHFFFAOYSA-N
dopamine hydrochloride, 3-hydroxytyramine hydrochloride, dopamine hcl, 4-2-aminoethyl benzene-1,2-diol hydrochloride, intropin, dopastat, revivan, dynatra, 3,4-dihydroxyphenethylamine hydrochloride, cardiosteril
65340
4-(2-aminoetil)benceno-1,2-diol;clorhidrato
[H+].[Cl-].NCCC1=CC=C(O)C(O)=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
62-31-7
C8H12ClNO2
189.64
MFCD00012898
CTENFNNZBMHDDG-UHFFFAOYSA-N
dopamine hydrochloride, 3-hydroxytyramine hydrochloride, dopamine hcl, 4-2-aminoethyl benzene-1,2-diol hydrochloride, intropin, dopastat, revivan, dynatra, 3,4-dihydroxyphenethylamine hydrochloride, cardiosteril
65340
4-(2-aminoetil)benceno-1,2-diol;clorhidrato
[H+].[Cl-].NCCC1=CC=C(O)C(O)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxytyramine hydrochloride
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 241°C to 243°C
Color Blanco
Pérdida por secado 0.5% max. (105°C, 2 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (HO)2C6H3CH2CH2NH2·HCl
Cantidad 10 g
Beilstein 13, I, 325
Índice Merck 15, 3470
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in methanol and hot 95% ethanol,practically insoluble in ether,chloroform,,benzene and toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.64
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino