Learn More
Alfa Aesar™ (±)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride, 98%
38.30€ - 498.00€
CAS 86070-82-8
Fórmula molecular C4H10ClNO
Molecular Weight (g/mol) 123.58
Número MDL MFCD03001754
InChI Key QPMSJEFZULFYTB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrrolidin-3-ol hydrochloride, 3-hydroxypyrrolidine hydrochloride, 3-pyrrolidinol hydrochloride, 3-hydroxypyrrolidine hcl, 3-pyrrolidinol hcl, 3-pyrrolidinol, hydrochloride, 3-hydroxypyrrolidinehydrochloride, s-3-hydroxypyrrolidine hcl, 3-pyrrolidinol hci, hydroxypyrrolidine hcl
PubChem CID 2769408
IUPAC Name pyrrolidin-3-ol;hydrochloride
SMILES C1CNCC1O.Cl
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15492409 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H64975.06
5g 38.30€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 03-07-2020
Añadir a la cesta
15402419 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H64975.14
25g 151.00€
25 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 1
Añadir a la cesta
15412419 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H64975.22
100g 498.00€
100 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 03-07-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
86070-82-8
123.58
QPMSJEFZULFYTB-UHFFFAOYSA-N
2769408
C1CNCC1O.Cl
C4H10ClNO
MFCD03001754
pyrrolidin-3-ol hydrochloride, 3-hydroxypyrrolidine hydrochloride, 3-pyrrolidinol hydrochloride, 3-hydroxypyrrolidine hcl, 3-pyrrolidinol hcl, 3-pyrrolidinol, hydrochloride, 3-hydroxypyrrolidinehydrochloride, s-3-hydroxypyrrolidine hcl, 3-pyrrolidinol hci, hydroxypyrrolidine hcl
pyrrolidin-3-ol;hydrochloride
Especificaciones
(±)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride
86070-82-8
MFCD03001754
pyrrolidin-3-ol hydrochloride, 3-hydroxypyrrolidine hydrochloride, 3-pyrrolidinol hydrochloride, 3-hydroxypyrrolidine hcl, 3-pyrrolidinol hcl, 3-pyrrolidinol, hydrochloride, 3-hydroxypyrrolidinehydrochloride, s-3-hydroxypyrrolidine hcl, 3-pyrrolidinol hci, hydroxypyrrolidine hcl
C1CNCC1O.Cl
123.58
123.58
98%
5g
C4H10ClNO
7029051
QPMSJEFZULFYTB-UHFFFAOYSA-N
pyrrolidin-3-ol;hydrochloride
2769408
Solid