Learn More
3-Hidroxipiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11441628
24.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
500 g
1000 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
109-00-2
C5H5NO
95.101
MFCD00006378
GRFNBEZIAWKNCO-UHFFFAOYSA-N
3-hydroxypyridine, 3-pyridinol, 3-pyridol, 3-pyridone, 3-oxopyridine, beta-hydroxypyridine, m-hydroxypyridine, 3-pyridyl alcohol, 3-hydoxypyridine, unii-4kbe4p5b6s
7971
piridin-3-ol
C1=CC(=CN=C1)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
109-00-2
C5H5NO
95.101
MFCD00006378
GRFNBEZIAWKNCO-UHFFFAOYSA-N
3-hydroxypyridine, 3-pyridinol, 3-pyridol, 3-pyridone, 3-oxopyridine, beta-hydroxypyridine, m-hydroxypyridine, 3-pyridyl alcohol, 3-hydoxypyridine, unii-4kbe4p5b6s
7971
piridin-3-ol
C1=CC(=CN=C1)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxypyridine
Punto de fusión 125°C to 128°C
Punto de ebullición 180°C (22 mmHg)
Temperatura de inflamación 173°C (343°F)
Cantidad 50 g
Beilstein 105699
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.1
Porcentaje de pureza 98%