Learn More
3-Hidroxifenilacetileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045661
60.80 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10401-11-3
C8H6O
118.14
MFCD00078347
AODMJIOEGCBUQL-UHFFFAOYSA-N
3-hydroxyphenylacetylene, phenol, 3-ethynyl, m-ethynylphenol, 3-ethynyl-phenol, #, 3-hydroxy-phenylacetylene, 3-hydroxyphenyl acetylene, 3-hydroxy-1-ethynylbenzene, phenol, 3-ethynyl-9ci
139144
3-ethynylphenol
OC1=CC=CC(=C1)C#C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10401-11-3
C8H6O
118.14
MFCD00078347
AODMJIOEGCBUQL-UHFFFAOYSA-N
3-hydroxyphenylacetylene, phenol, 3-ethynyl, m-ethynylphenol, 3-ethynyl-phenol, #, 3-hydroxy-phenylacetylene, 3-hydroxyphenyl acetylene, 3-hydroxy-1-ethynylbenzene, phenol, 3-ethynyl-9ci
139144
3-ethynylphenol
OC1=CC=CC(=C1)C#C
3-Hydroxyphenylacetylene is used as a fluorogenic and chromogenic probe for bacterial enzymes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-hidroxifenilacetileno se utiliza como sonda fluorogénica y cromogénica para enzimas bacterianas.
Solubilidad
Miscible con dimetilformamida.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxyphenylacetylene
Densidad 1.09
Punto de ebullición 231°C
Índice de refracción 1.587
Cantidad 1 g
Beilstein 2076613
Información de solubilidad Miscible with dimethylformamide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.14
Porcentaje de pureza 97%