Learn More
Alfa Aesar™ 3-Hydroxymethyl-4-nitroindole, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63120.03
Detalles adicionales : CAS : 124549-51-5 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15489628
  • 182.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-12-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
124549-51-5
192.174
GIZXLVHVDBXUPQ-UHFFFAOYSA-N
14432522
C1=CC2=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])C(=CN2)CO
C9H8N2O3
MFCD04973980
4-nitro-1h-indol-3-yl methanol, 4-nitro-1h-indol-3-yl-methanol
(4-nitro-1H-indol-3-yl)methanol
Especificaciones
1g
Undesignated
C9H8N2O3
4-nitro-1h-indol-3-yl methanol, 4-nitro-1h-indol-3-yl-methanol
C1=CC2=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])C(=CN2)CO
192.174
192.17
97%
3-Hydroxymethyl-4-nitroindole
124549-51-5
MFCD04973980
GIZXLVHVDBXUPQ-UHFFFAOYSA-N
(4-nitro-1H-indol-3-yl)methanol
14432522
Solid
Videos
SDS Documentos