Learn More
Ácido 3-hidroximetil-4-metoxibencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15442049
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
908142-03-0
C8H11BO4
181.982
MFCD14155851
DOQUCBSZQOPLGT-UHFFFAOYSA-N
3-hydroxymethyl-4-methoxyphenyl boronic acid, 3-hydroxymethyl-4-methoxyphenylboronic acid, ksc005q4b, 3-hydroxymethyl-4-methoxybenzeneboronic acid, 3-hydroxymethyl-4-methoxyphenyl boronicacid, b-3-hydroxymethyl-4-methoxyphenyl-boronic acid, boronic acid, b-3-hydroxymethyl-4-methoxyphenyl
53407782
ácido [3-(hidroximetil)-4-metoxifenil]borónico
B(C1=CC(=C(C=C1)OC)CO)(O)O
908142-03-0
C8H11BO4
181.982
MFCD14155851
DOQUCBSZQOPLGT-UHFFFAOYSA-N
3-hydroxymethyl-4-methoxyphenyl boronic acid, 3-hydroxymethyl-4-methoxyphenylboronic acid, ksc005q4b, 3-hydroxymethyl-4-methoxybenzeneboronic acid, 3-hydroxymethyl-4-methoxyphenyl boronicacid, b-3-hydroxymethyl-4-methoxyphenyl-boronic acid, boronic acid, b-3-hydroxymethyl-4-methoxyphenyl
53407782
ácido [3-(hidroximetil)-4-metoxifenil]borónico
B(C1=CC(=C(C=C1)OC)CO)(O)O
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza como importante intermedio en síntesis orgánica y farmacéutica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxymethyl-4-methoxybenzeneboronic acid
Color Blanco
Cantidad 5 g
Beilstein 15501236
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.98
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo