missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido 3-hidroxibencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7047380
37.66 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
87199-18-6
C6H7BO3
137.93
MFCD01074603
WFWQWTPAPNEOFE-UHFFFAOYSA-N
3-hydroxyphenyl boronic acid, 3-hydroxybenzeneboronic acid, 3-hydroxyphenylboronicacid, 3-hydroxyphenyl boranediol, m-hydroxyphenylboronic acid, boronic acid, 3-hydroxyphenyl, pubchem1728, 3-boronophenol, acmc-209qip, 3-hydroxyphenyboronic acid
2734359
(3-hydroxyphenyl)boronic acid
OB(O)C1=CC=CC(O)=C1
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
87199-18-6
C6H7BO3
137.93
MFCD01074603
WFWQWTPAPNEOFE-UHFFFAOYSA-N
3-hydroxyphenyl boronic acid, 3-hydroxybenzeneboronic acid, 3-hydroxyphenylboronicacid, 3-hydroxyphenyl boranediol, m-hydroxyphenylboronic acid, boronic acid, 3-hydroxyphenyl, pubchem1728, 3-boronophenol, acmc-209qip, 3-hydroxyphenyboronic acid
2734359
(3-hydroxyphenyl)boronic acid
OB(O)C1=CC=CC(O)=C1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxybenzeneboronic acid
Punto de fusión 208°C to 210°C
Cantidad 1 g
Beilstein 3240771
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.93
Porcentaje de pureza 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'