Learn More
3-hidroxibenzaldehído, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10020940
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
100-83-4
C7H6O2
122.12
MFCD00003368
IAVREABSGIHHMO-UHFFFAOYSA-N
m-formylphenol, m-hydroxybenzaldehyde, 3-formylphenol, benzaldehyde, 3-hydroxy, meta-hydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, m-hydroxy, 3-hydroxy-benzaldehyde, 3-hydroxy benzaldehyde, 3-hydroxybenzaldehyd, 3-hydroxylbenzaldehyde
101
CHEBI:16207
3-hidroxibenzaldehído
C1=CC(=CC(=C1)O)C=O
100-83-4
C7H6O2
122.12
MFCD00003368
IAVREABSGIHHMO-UHFFFAOYSA-N
m-formylphenol, m-hydroxybenzaldehyde, 3-formylphenol, benzaldehyde, 3-hydroxy, meta-hydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, m-hydroxy, 3-hydroxy-benzaldehyde, 3-hydroxy benzaldehyde, 3-hydroxybenzaldehyd, 3-hydroxylbenzaldehyde
101
CHEBI:16207
3-hidroxibenzaldehído
C1=CC(=CC(=C1)O)C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxybenzaldehyde
Nombre de nota 98.5%
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 101°C to 105°C
Color Marrón a Amarillo
Punto de ebullición 191°C (50.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HOC6H4CHO
Cantidad 500 g
Beilstein 08, 58
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.12
Porcentaje de pureza 98.50%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Hydroxybenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.