Learn More
Clorhidrato de 3-hidroxiazetidina, 97 %, Acros Organics™
Catalog Number p-7077247
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
18621-18-6
C3H7NO·HCl
109.56
UQUPQEUNHVVNKW-UHFFFAOYSA-N
3-hydroxyazetidine hydrochloride, azetidin-3-ol hydrochloride, 3-hydroxyazetidine hcl, azetidin-3-ol hcl, 3-azetidinol hydrochloride, azetidin-3-ol hydrochloride salt, 3-azetidinol, hydrochloride, 3-hydroxy-azetidine hydrochloride, azetidin-3-ol, hydrochloride salt, 3-hydroxy-1-azetidine hydrochloride
2759290
azetidin-3-ol; clorhidrato
C1C(CN1)O.Cl
18621-18-6
C3H7NO·HCl
109.56
UQUPQEUNHVVNKW-UHFFFAOYSA-N
3-hydroxyazetidine hydrochloride, azetidin-3-ol hydrochloride, 3-hydroxyazetidine hcl, azetidin-3-ol hcl, 3-azetidinol hydrochloride, azetidin-3-ol hydrochloride salt, 3-azetidinol, hydrochloride, 3-hydroxy-azetidine hydrochloride, azetidin-3-ol, hydrochloride salt, 3-hydroxy-1-azetidine hydrochloride
2759290
azetidin-3-ol; clorhidrato
C1C(CN1)O.Cl
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxyazetidine hydrochloride
Punto de fusión 85.0°C to 90.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.56
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-HYDROXYAZETIDINE HYDROCHLORIDE, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.