missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Hydroxy-4-Nitroso-2,7- Naphthalenedisulfonic Acid Disodium Salt, Honeywell Fluka™

Catalog Number p-7120083
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
525-05-3
C10H5NNa2O8S2
377.25
MFCD00149246
DMKMTGULLYISBH-UHFFFAOYSA-L
nitroso-r salt, nitroso r, sodium 3-hydroxy-4-nitrosonaphthalene-2,7-disulfonate, disodium 1-nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonate, nitroso r salt, 1-nitroso-3,6-disulfonate, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 3-hydroxy-4-nitroso-, disodium salt, 3-hydroxy-4-nitroso-2,7-naphthalenedisulfonic acid disodium salt, 1-nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salt, disodium 3-hydroxy-4-nitrosonaphthalene-2,7-disulphonate
10672
disodio;3-hidroxi-4-nitrosonaftaleno-2,7-disulfonato
[Na+].[Na+].OC1=C(N=O)C2=CC=C(C=C2C=C1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
525-05-3
C10H5NNa2O8S2
377.25
MFCD00149246
DMKMTGULLYISBH-UHFFFAOYSA-L
nitroso-r salt, nitroso r, sodium 3-hydroxy-4-nitrosonaphthalene-2,7-disulfonate, disodium 1-nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonate, nitroso r salt, 1-nitroso-3,6-disulfonate, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 3-hydroxy-4-nitroso-, disodium salt, 3-hydroxy-4-nitroso-2,7-naphthalenedisulfonic acid disodium salt, 1-nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salt, disodium 3-hydroxy-4-nitrosonaphthalene-2,7-disulphonate
10672
disodio;3-hidroxi-4-nitrosonaftaleno-2,7-disulfonato
[Na+].[Na+].OC1=C(N=O)C2=CC=C(C=C2C=C1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O

for spectrophotometric det. of Co, Fe, K, Ag, Ba, Ca, Co, Fe, Ni, Pb

  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-4-nitroso-2,7-naphthalenedisulfonic acid disodium salt
Punto de fusión 300°C
Color Amarillo
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3643930
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.26g/mol
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'