Learn More
3-Hidroxi-4-nitrobenzaldehído, 97 %, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 168560100
Detalles adicionales : CAS : 704-13-2 Peso : 0.06000kg
Cantidad. | 10g |
---|---|
Envase | Frasco de vidrio |
704-13-2 | |
167.12 | |
AUBBVPIQUDFRQI-UHFFFAOYSA-N | |
69712 | |
C1=CC(=C(C=C1C=O)O)[N+](=O)[O-] |
C7H5NO4 | |
MFCD00007109 | |
benzaldehyde, 3-hydroxy-4-nitro, 3-hydroxy-4-nitro-benzaldehyde, 4-nitro-3-hydroxybenzaldehyde, 3-formyl-6-nitrophenol, acmc-1bm06, ksc495a6r, 3-hydroxy-4-nitro benzaldehyde, 3-hydroxy-4-nitrobenzaldehyde | |
3-hidroxi-4-nitrobenzaldehído |
Especificaciones
3-Hydroxy-4-nitrobenzaldehyde | |
Frasco de vidrio | |
131.0°C to 134.0°C | |
704-13-2 | |
100.0 | |
C7H5NO4 | |
MFCD00007109 | |
benzaldehyde, 3-hydroxy-4-nitro, 3-hydroxy-4-nitro-benzaldehyde, 4-nitro-3-hydroxybenzaldehyde, 3-formyl-6-nitrophenol, acmc-1bm06, ksc495a6r, 3-hydroxy-4-nitro benzaldehyde, 3-hydroxy-4-nitrobenzaldehyde | |
C1=CC(=C(C=C1C=O)O)[N+](=O)[O-] | |
167.12 | |
167.12 | |
97% |
Authentic | |
Amarillo a marrón | |
10g | |
96.0 | |
96% min. (GC) | |
HOC6H3(NO2)CHO | |
08,62 | |
AUBBVPIQUDFRQI-UHFFFAOYSA-N | |
3-hidroxi-4-nitrobenzaldehído | |
69712 | |
Polvo cristalino |
Seguridad y manipulación
- 3-Hydroxy-4-nitrobenzaldehyde
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.