Learn More
Alfa Aesar™ Ácido 3-hidroxi-4-yodobenzoico, 97 %
Marca:  Alfa Aesar™ H27502.03
Detalles adicionales : CAS : 58123-77-6 Peso : 0.00100kg
Cantidad 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11441750
  • 91.22€ / 1 g
En stock, listo para ser enviado: 1
58123-77-6
264.018
UABBBWVTEWIIMN-UHFFFAOYSA-N
736854
C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)O)I
C7H5IO3
MFCD02068386
3-hydroxy-4-iodo-benzoic acid, benzoic acid, 3-hydroxy-4-iodo, acmc-1ay71, ksc497o7h, 4-iodo-3-hydroxybenzoic acid, 4-iodo-3-hydroxy-benzoic acid, 3-hydroxy-4-iodobenzoic acid, 4-iodo-3-hydroxy benzoic acid
ácido 3-hidroxi-4-yodobenzoico
Especificaciones
3-Hydroxy-4-iodobenzoic acid
225°C to 231°C
58123-77-6
MFCD02068386
UABBBWVTEWIIMN-UHFFFAOYSA-N
ácido 3-hidroxi-4-yodobenzoico
736854
97%
Light sensitive
1g
C7H5IO3
3-hydroxy-4-iodo-benzoic acid, benzoic acid, 3-hydroxy-4-iodo, acmc-1ay71, ksc497o7h, 4-iodo-3-hydroxybenzoic acid, 4-iodo-3-hydroxy-benzoic acid, 3-hydroxy-4-iodobenzoic acid, 4-iodo-3-hydroxy benzoic acid
C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)O)I
264.018
264.02
Videos
SDS Documentos