Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido calconcarboxílico, grado indicador
Catalog Number p-3736684
75.17 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
3737-95-9
C21H14N2O7S
438.4
MFCD00004078
ULIVOAKVRBXKKS-PYCFMQQDSA-N
calconcarboxylic acid, patton-reeder indicator, calconcarbonic acid, calcon 3-carboxylic acid, patton and reeder's indicator, 2-hydroxy-1-2-hydroxy-4-sulfo-1-napthylazo-3-naphthoic acid, 2,2'-dihydroxy-4'-sulpho-1,1'-azonaphthalene-3-carboxylic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy-4-2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthalenyl azo, nn
5895210
ácido 3-hidroxi-4-[(2Z)-2-(2-oxo-4-sulfonaftalen-1-ilideno)hidrazinil]naftaleno-2-carboxílico
C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=C2NN=C3C4=CC=CC=C4C(=CC3=O)S(=O)(=O)O)O)C(=O)O
3737-95-9
C21H14N2O7S
438.4
MFCD00004078
ULIVOAKVRBXKKS-PYCFMQQDSA-N
calconcarboxylic acid, patton-reeder indicator, calconcarbonic acid, calcon 3-carboxylic acid, patton and reeder's indicator, 2-hydroxy-1-2-hydroxy-4-sulfo-1-napthylazo-3-naphthoic acid, 2,2'-dihydroxy-4'-sulpho-1,1'-azonaphthalene-3-carboxylic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy-4-2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthalenyl azo, nn
5895210
ácido 3-hidroxi-4-[(2Z)-2-(2-oxo-4-sulfonaftalen-1-ilideno)hidrazinil]naftaleno-2-carboxílico
C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=C2NN=C3C4=CC=CC=C4C(=CC3=O)S(=O)(=O)O)O)C(=O)O
Ácido calconcarboxílico, grado indicador, Acros Organics, Cantidad:250g, Envasado:Frasco de vidrio, negro a morado, Grado:extrapuro, Punto de fusión:300 °C, Peso molecular:438,4, CAS:3737-95-9, Número EINECS:223-117-, Peso de la fórmula:438,4, Riesgo para la salud 1:Palabra de aviso de GHS:Advertencia
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Calconcarboxylic acid
Punto de fusión 300°C
Color De negro a morado
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol and ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.4
Grado Extra puro
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calconcarboxylic acid, indicator grade
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.