Learn More
Alfa Aesar™ 3-Hydroxy-3-methylbutyric acid, 96%
Marca:  Alfa Aesar™ 042722.A1
Detalles adicionales : CAS : 625-08-1 Peso : 1.00000kg
Cantidad. 1kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11375487
  • 1217.00€ / 1 Kg
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
625-08-1
118.132
AXFYFNCPONWUHW-UHFFFAOYSA-N
69362
3-hydroxy-3-methylbutanoic acid
C5H10O3
MFCD00059081
beta-hydroxyisovaleric acid, 3-hydroxyisovaleric acid, 3-hydroxy-3-methylbutyric acid, hmb-d6, 3-oh-isovaleric acid, 3-hydroxy-isovaleric acid, 3-hydroxy-3-methyl-butanoic acid, butanoic acid, 3-hydroxy-3-methyl, b-hydroxyisovaleric acid, beta-hydroxy-beta-methylbutyrate
CHEBI:37084
CC(C)(CC(=O)O)O
Especificaciones
3-Hydroxy-3-methylbutyric acid
113°C (235°F)
128°C (7mmHg)
1kg
C5H10O3
1743952
Soluble in water
CC(C)(CC(=O)O)O
118.132
CHEBI:37084
Liquid
1.1g/mL
1.4408
Yellow
625-08-1
MFCD00059081
beta-hydroxyisovaleric acid, 3-hydroxyisovaleric acid, 3-hydroxy-3-methylbutyric acid, hmb-d6, 3-oh-isovaleric acid, 3-hydroxy-isovaleric acid, 3-hydroxy-3-methyl-butanoic acid, butanoic acid, 3-hydroxy-3-methyl, b-hydroxyisovaleric acid, beta-hydroxy-beta-methylbutyrate
AXFYFNCPONWUHW-UHFFFAOYSA-N
3-hydroxy-3-methylbutanoic acid
69362
118.13
96%
Videos
SDS Documentos