Learn More
3-Hidroxi-3-metil-2-butanona, 92 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10428080
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
115-22-0
C5H10O2
102.13
MFCD00004460
BNDRWEVUODOUDW-UHFFFAOYSA-N
3-hydroxy-3-methyl-2-butanone, 3-methylacetoin, methylacetoin, 2-butanone, 3-hydroxy-3-methyl, dimethylacetylcarbinol, 2-hydroxy-2-methyl-3-butanone, 2-methyl-2-hydroxybutan-3-one, 1-hydroxy-1-methylethyl methyl ketone, 3-hydroxy-3-methyl-butan-2-one, 3-hydroxy-3-ethylbutanone
8261
3-hidroxi-3-metilbutan-2-ona
CC(=O)C(C)(C)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
115-22-0
C5H10O2
102.13
MFCD00004460
BNDRWEVUODOUDW-UHFFFAOYSA-N
3-hydroxy-3-methyl-2-butanone, 3-methylacetoin, methylacetoin, 2-butanone, 3-hydroxy-3-methyl, dimethylacetylcarbinol, 2-hydroxy-2-methyl-3-butanone, 2-methyl-2-hydroxybutan-3-one, 1-hydroxy-1-methylethyl methyl ketone, 3-hydroxy-3-methyl-butan-2-one, 3-hydroxy-3-ethylbutanone
8261
3-hidroxi-3-metilbutan-2-ona
CC(=O)C(C)(C)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-3-methyl-2-butanone
Nombre de nota 92%
% mín. CAS 90.0
% máx. CAS 100.0
Color Incoloro a amarillo o rojo
Densidad 0.9700g/mL
Punto de ebullición 140°C to 141°C
Temperatura de inflamación 42°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 90% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2C(OH)COCH3
Índice de refracción 1.4145 to 1.4165
Cantidad 25 g
Beilstein 01, 832
Gravedad específica 0.97
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.13
Porcentaje de pureza 92%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Hydroxy-3-methyl-2-butanone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.