Learn More
3-Hidroxi-2-yodopiridina, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7044902
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
40263-57-8
C5H4INO
220.997
MFCD00023421
HJBGMPCMSWJZNH-UHFFFAOYSA-N
2-iodo-3-hydroxypyridine, 2-iodo-3-pyridinol, 3-hydroxy-2-iodopyridine, 3-pyridinol, 2-iodo, 2-iodo-pyridin-3-ol, 2-iodpyridin-3-ol, 2-iodopyridine-3-ol, acmc-209jcf, 2-iodo-3-hydroxypyridin, 2-iodo-3-hydroxy-pyridine
97179
2-yodopiridina-3-ol
C1=CC(=C(N=C1)I)O
40263-57-8
C5H4INO
220.997
MFCD00023421
HJBGMPCMSWJZNH-UHFFFAOYSA-N
2-iodo-3-hydroxypyridine, 2-iodo-3-pyridinol, 3-hydroxy-2-iodopyridine, 3-pyridinol, 2-iodo, 2-iodo-pyridin-3-ol, 2-iodpyridin-3-ol, 2-iodopyridine-3-ol, acmc-209jcf, 2-iodo-3-hydroxypyridin, 2-iodo-3-hydroxy-pyridine
97179
2-yodopiridina-3-ol
C1=CC(=C(N=C1)I)O
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza en la síntesis de los isatógenos a través de intermedios de tolueno (difenilacetileno).
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en lugares oscuros y lejos de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar en la oscuridad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-2-iodopyridine
Punto de fusión 191°C to 195°C
Cantidad 1 g
Beilstein 109836
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 221
Porcentaje de pureza 98%