Learn More
3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyridine hydrochloride, 85%, Acros Organics™
Marca:  Acros Organics 121260250
Detalles adicionales : CAS : 14173-30-9 Peso : 0.02000kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15289616
  • 321.20€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-02-2019
Añadir a la cesta
Especificación
14173-30-9
161.585
3-hydroxy-2-pyridinemethanol hydrochloride, 2-hydroxymethyl pyridin-3-ol hydrochloride, 3-hydroxy-2-hydroxymethyl pyridine hydrochloride, 2-pyridinemethanol, 3-hydroxy-, hydrochloride, 2-hydroxymethyl pyridin-3-ol hcl, 3-hydroxy-2-hydroxymethylpyridine hydrochloride, pubchem4075, 3-hydroxy-2-hydroxymethyl pyridine hcl, acmc-209xde, 3-hydroxy-2-pyridinemethanol hcl
2-(hydroxymethyl)pyridin-3-ol;hydrochloride
C6H8ClNO2
SKVRYQUMKJQZFN-UHFFFAOYSA-N
3084185
C1=CC(=C(N=C1)CO)O.Cl
Especificación
3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyridine hydrochloride
217.0°C
14173-30-9
HO(C5H3N)CH2OH
SKVRYQUMKJQZFN-UHFFFAOYSA-N
2-(hydroxymethyl)pyridin-3-ol;hydrochloride
3084185
≥84.0% (HPLC)
Authentic
25g
C6H8ClNO2
3-hydroxy-2-pyridinemethanol hydrochloride, 2-hydroxymethyl pyridin-3-ol hydrochloride, 3-hydroxy-2-hydroxymethyl pyridine hydrochloride, 2-pyridinemethanol, 3-hydroxy-, hydrochloride, 2-hydroxymethyl pyridin-3-ol hcl, 3-hydroxy-2-hydroxymethylpyridine hydrochloride, pubchem4075, 3-hydroxy-2-hydroxymethyl pyridine hcl, acmc-209xde, 3-hydroxy-2-pyridinemethanol hcl
C1=CC(=C(N=C1)CO)O.Cl
161.585
161.59
Technical
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyridine hydrochloride, 85%, Technical
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.