Learn More
3-Heptanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15314978
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
589-82-2
C7H16O
116.2
RZKSECIXORKHQS-UHFFFAOYSA-N
3-heptanol, 3-hydroxyheptane, ethyl butyl carbinol, butyl ethyl carbinol, butylethylcarbinol, xi-3-heptanol, fema no. 3547, ethylbutylcarbinol, heptanol-3, 3-heptyl alcohol
11520
heptan-3-ol
CCCCC(CC)O
589-82-2
C7H16O
116.2
RZKSECIXORKHQS-UHFFFAOYSA-N
3-heptanol, 3-hydroxyheptane, ethyl butyl carbinol, butyl ethyl carbinol, butylethylcarbinol, xi-3-heptanol, fema no. 3547, ethylbutylcarbinol, heptanol-3, 3-heptyl alcohol
11520
heptan-3-ol
CCCCC(CC)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Heptanol
Densidad 0.8180g/mL
Punto de ebullición 156.0°C
Temperatura de inflamación 55°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Fórmula lineal CH3(CH2)3CH(OH)C2H5
Índice de refracción 1.4214
Cantidad 100 g
Beilstein 01,I,205
Gravedad específica 0.818
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.2
Porcentaje de pureza 98%