Learn More
3-Glicidoxipropiltrimetoxisilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10791101
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
2530-83-8
C9H20O5Si
236.34
BPSIOYPQMFLKFR-UHFFFAOYSA-N
3-glycidoxypropyltrimethoxysilane, 3-glycidoxypropyl trimethoxysilane, glymo, silicone kbm 403, silane a 187, union carbide a-187, silan a 187, silane z 6040, silane-y-4087, 3-glycidyloxypropyltrimethoxysilane
17317
trimetoxi-[3-(oxiran-2-ilmetoxi)propil]silano
CO[Si](CCCOCC1CO1)(OC)OC
2530-83-8
C9H20O5Si
236.34
BPSIOYPQMFLKFR-UHFFFAOYSA-N
3-glycidoxypropyltrimethoxysilane, 3-glycidoxypropyl trimethoxysilane, glymo, silicone kbm 403, silane a 187, union carbide a-187, silan a 187, silane z 6040, silane-y-4087, 3-glycidyloxypropyltrimethoxysilane
17317
trimetoxi-[3-(oxiran-2-ilmetoxi)propil]silano
CO[Si](CCCOCC1CO1)(OC)OC
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane
Densidad 1.0700g/mL
Punto de ebullición 120.0°C (2.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 122°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4280 to 1.4300
Cantidad 5 g
Beilstein 17, V,3, 45
Gravedad específica 1.07
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone, benzene and ether
Viscosidad 4 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.34
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.