Learn More
Alfa Aesar™ Éster de pinacol de ácido 3-(furfurilaminocarbonil)bencenoborónico, 97 %
Marca:  Alfa Aesar™ H28599.03
Detalles adicionales : CAS : 1073353-63-5 Peso : 0.00100kg
Cantidad 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11442090
  • 68.92€ / 1 g
Fecha estimada de envío
17-05-2021
1073353-63-5
327.187
CWNRULQRLNZAGF-UHFFFAOYSA-N
46739035
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC=C2)C(=O)NCC3=CC=CO3
C18H22BNO4
MFCD09266173
3-furfurylaminocarbonyl benzeneboronic acid pinacol ester, n-furan-2-ylmethyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzamide, 3-furfurylamino-1-carbonyl phenyl-boronic acid pinacol ester, 3-furfurylamino-1-carbonyl phenyl boronic acid pinacol ester, n-furan-2-yl methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzamide, amtb028, 3-furfurylaminocarbonyl phenylboronic acid, pinacol ester, n-furfuryl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzamide, n-furan-2-ylmethyl-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzamide
N-(furan-2-ilmetil)-3-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)benzamida
Especificaciones
3-(Furfurylaminocarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
1g
C18H22BNO4
3-furfurylaminocarbonyl benzeneboronic acid pinacol ester, n-furan-2-ylmethyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzamide, 3-furfurylamino-1-carbonyl phenyl-boronic acid pinacol ester, 3-furfurylamino-1-carbonyl phenyl boronic acid pinacol ester, n-furan-2-yl methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzamide, amtb028, 3-furfurylaminocarbonyl phenylboronic acid, pinacol ester, n-furfuryl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzamide, n-furan-2-ylmethyl-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzamide
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC=C2)C(=O)NCC3=CC=CO3
327.187
327.18
122°C to 124°C
1073353-63-5
MFCD09266173
CWNRULQRLNZAGF-UHFFFAOYSA-N
N-(furan-2-ilmetil)-3-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)benzamida
46739035
97%
Videos
SDS Documentos