Learn More
Alfa Aesar™ Ácido 3-formilindol-1-acético, 97 +%
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Formylindole-1-acetic acid |
Punto de fusión | ∽205°C (decomposition) |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 5431204 |
Sensibilidad | Air Sensitive |
Nombre IUPAC | 2-(3-formil-1H-indol-1-il)acetato |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.2 |
Porcentaje de pureza | ≥97% |