Learn More
3-Formilbenzonitrilo, 97 %, Maybridge
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Formylbenzonitrile |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Fórmula lineal | NCC6H4CHO |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 131.13 |
Porcentaje de pureza | 97% |