Learn More
3-Fluoropyridine-2-carboxaldehyde, 97%, Maybridge
Marca:  Maybridge CC30904DA
Detalles adicionales : CAS : 31224-43-8 Peso : 0.05100kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 1g
Envase Amber Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10407463
  • 39.20€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
31224-43-8
125.102
OZIMPUNGBUYCSP-UHFFFAOYSA-N
11344017
C1=CC(=C(N=C1)C=O)F
C6H4FNO
MFCD07781234
3-fluoro-2-formylpyridine, 3-fluoropicolinaldehyde, 3-fluoro-2-pyridinecarboxaldehyde, 3-fluoropyridine-2-carboxaldehyde, 3-fluoro-pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 3-fluoro, 2-formyl-3-fluoropyridine, pubchem5142, acmc-209hkw, 3-fluoro-2-formyl-pyridine
3-fluoropyridine-2-carbaldehyde
Especificaciones
3-Fluoropyridine-2-carboxaldehyde
1g
96.5
97%
MFCD07781234
OZIMPUNGBUYCSP-UHFFFAOYSA-N
3-fluoropyridine-2-carbaldehyde
11344017
97%
Amber Glass Bottle
31224-43-8
100.0
C6H4FNO
3-fluoro-2-formylpyridine, 3-fluoropicolinaldehyde, 3-fluoro-2-pyridinecarboxaldehyde, 3-fluoropyridine-2-carboxaldehyde, 3-fluoro-pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 3-fluoro, 2-formyl-3-fluoropyridine, pubchem5142, acmc-209hkw, 3-fluoro-2-formyl-pyridine
C1=CC(=C(N=C1)C=O)F
125.102
125.1
Videos
SDS Documentos