Learn More
3-Fluorofenilacetona, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-135300
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
1737-19-5
C9H9FO
152.17
MFCD00061144
UWCPYXSRCQVABG-UHFFFAOYSA-N
3-fluorophenylacetone, 1-3-fluorophenyl propan-2-one, 1-3-fluorophenyl acetone, acmc-1bqff, m-fluorophenyl-2-propanone, 1-3-fluorophenyl acetone #, 1-3-fluorophenyl-2-propanone
137185
1-(3-fluorofenil)propan-2-ona
CC(=O)CC1=CC(=CC=C1)F
1737-19-5
C9H9FO
152.17
MFCD00061144
UWCPYXSRCQVABG-UHFFFAOYSA-N
3-fluorophenylacetone, 1-3-fluorophenyl propan-2-one, 1-3-fluorophenyl acetone, acmc-1bqff, m-fluorophenyl-2-propanone, 1-3-fluorophenyl acetone #, 1-3-fluorophenyl-2-propanone
137185
1-(3-fluorofenil)propan-2-ona
CC(=O)CC1=CC(=CC=C1)F
Nombre del producto químico o material 3-Fluorophenylacetone
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Verde amarillento
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4955 to 1.4975 (20°C, 589nm)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido