Learn More
Cloruro de 3-fluorobencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7020636
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
456-42-8
C7H6ClF
144.573
MFCD00000904
XBDXMDVEZLOGMC-UHFFFAOYSA-N
3-fluorobenzyl chloride, 1-chloromethyl-3-fluorobenzene, m-fluorobenzyl chloride, benzene, 1-chloromethyl-3-fluoro, 3-fluorobenzylchloride, alpha-chloro-3-fluorotoluene, alpha-chloro-m-fluorotoluene, fluorobenzyl-3 chloride, toluene, .alpha.-chloro-m-fluoro, .alpha.-chloro-m-fluorotoluene
9974
1-(clorometilo)-3-fluorobenceno
C1=CC(=CC(=C1)F)CCl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
456-42-8
C7H6ClF
144.573
MFCD00000904
XBDXMDVEZLOGMC-UHFFFAOYSA-N
3-fluorobenzyl chloride, 1-chloromethyl-3-fluorobenzene, m-fluorobenzyl chloride, benzene, 1-chloromethyl-3-fluoro, 3-fluorobenzylchloride, alpha-chloro-3-fluorotoluene, alpha-chloro-m-fluorotoluene, fluorobenzyl-3 chloride, toluene, .alpha.-chloro-m-fluoro, .alpha.-chloro-m-fluorotoluene
9974
1-(clorometilo)-3-fluorobenceno
C1=CC(=CC(=C1)F)CCl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Fluorobenzyl chloride
Densidad 1.213
Punto de ebullición 176°C to 177°C
Temperatura de inflamación 58°C (136°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.512
Cantidad 5 g
Número UN UN2920
Beilstein 742265
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.58
Porcentaje de pureza 97%