Learn More
3-Fluorobenzoic hydrazide, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 436340010
Detalles adicionales : CAS : 499-55-8 Peso : 0.05100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10433170
  • 23.80€ / 1 g
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Especificaciones
499-55-8
154.144
3-fluorobenzhydrazide, 3-fluorobenzoic hydrazide, 3-fluorobenzoic acid hydrazide, pubchem3482, acmc-20an3d, #, 3-fluorobenzenecarbohydrazide, ksc497s6p, 3-fluoro-benzoic acid hydrazide, 1-fluorobenzene-3-carbohydrazide
3-fluorobenzohydrazide
C7H7FN2O
UUISEXNUHLZEDB-UHFFFAOYSA-N
351640
C1=CC(=CC(=C1)F)C(=O)NN
Especificaciones
3-Fluorobenzoic hydrazide
White
1g
96.0
97%
3-fluorobenzhydrazide, 3-fluorobenzoic hydrazide, 3-fluorobenzoic acid hydrazide, pubchem3482, acmc-20an3d, #, 3-fluorobenzenecarbohydrazide, ksc497s6p, 3-fluoro-benzoic acid hydrazide, 1-fluorobenzene-3-carbohydrazide
C1=CC(=CC(=C1)F)C(=O)NN
154.144
154.15
97%
Authentic
140.0°C to 141.0°C
499-55-8
100.0
C7H7FN2O
UUISEXNUHLZEDB-UHFFFAOYSA-N
3-fluorobenzohydrazide
351640
Crystalline Powder
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 3-Fluorobenzoic hydrazide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos