Learn More
3-Fluorobencenosulfonamida, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Evitar los agentes oxidantes fuertes.
Es una importante materia prima y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Evitar los agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Fluorobenzenesulfonamide |
Punto de fusión | 124°C to 129°C |
Color | Blanco a marrón |
Cantidad | 250 mg |
Número UN | UN2811 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.18 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Forma física | Polvo |