Learn More
3-Fluoroanisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081108
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
250 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
456-49-5
C7H7FO
126.13
MFCD00000335
MFJNOXOAIFNSBX-UHFFFAOYSA-N
3-fluoroanisole, m-fluoroanisole, benzene, 1-fluoro-3-methoxy, 1-fluoro-3-methoxy-benzene, 2-fluoro-4-methoxybenzene, fr co1 wln, 3-fluoroanisol, 3-fluoro-anisole, 3-fluoro anisole, anisole, m-fluoro
9975
1-fluoro-3-metoxibenceno
COC1=CC=CC(F)=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
456-49-5
C7H7FO
126.13
MFCD00000335
MFJNOXOAIFNSBX-UHFFFAOYSA-N
3-fluoroanisole, m-fluoroanisole, benzene, 1-fluoro-3-methoxy, 1-fluoro-3-methoxy-benzene, 2-fluoro-4-methoxybenzene, fr co1 wln, 3-fluoroanisol, 3-fluoro-anisole, 3-fluoro anisole, anisole, m-fluoro
9975
1-fluoro-3-metoxibenceno
COC1=CC=CC(F)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Fluoroanisole
Punto de fusión -35°C
Densidad 1.104
Punto de ebullición 158°C to 159°C
Temperatura de inflamación 43°C (109°F)
Índice de refracción 1.489
Cantidad 10 g
Número UN UN1993
Beilstein 1858895
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.13
Porcentaje de pureza 99%