Learn More
3'-Fluoroacetofenona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081665
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
455-36-7
C8H7FO
138.14
MFCD00000338
HCEKGPAHZCYRBZ-UHFFFAOYSA-N
3'-fluoroacetophenone, 1-3-fluorophenyl ethanone, 3-fluoroacetophenone, m-fluoroacetophenone, ethanone, 1-3-fluorophenyl, 1-3-fluorophenyl ethan-1-one, acetophenone, 3'-fluoro, 3'-fluoro-acetophenone, 1-acetyl-3-fluorobenzene
9967
1-(3-fluorofenil)etanona
CC(=O)C1=CC=CC(F)=C1
455-36-7
C8H7FO
138.14
MFCD00000338
HCEKGPAHZCYRBZ-UHFFFAOYSA-N
3'-fluoroacetophenone, 1-3-fluorophenyl ethanone, 3-fluoroacetophenone, m-fluoroacetophenone, ethanone, 1-3-fluorophenyl, 1-3-fluorophenyl ethan-1-one, acetophenone, 3'-fluoro, 3'-fluoro-acetophenone, 1-acetyl-3-fluorobenzene
9967
1-(3-fluorofenil)etanona
CC(=O)C1=CC=CC(F)=C1
3'-Fluoroacetophenone is used as raw material and intermediate in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3′-fluoroacetofenona se utiliza como materia prima e intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con bases fuertes, agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes. Asegurar una ventilación adecuada durante el uso. Utilizarlo solamente en una campana extractora de sustancias químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3'-Fluoroacetophenone
Punto de fusión -3°C
Densidad 1.13
Punto de ebullición 80°C to 81°C (9 mmHg)
Temperatura de inflamación 80°C (176°F)
Índice de refracción 1.509
Cantidad 5 g
Beilstein 907041
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.14
Porcentaje de pureza ≥98%