Learn More
3-fluoro-D-fenilalanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7054733
50.20 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
110117-84-5
C9H10FNO2
183.18
MFCD00066449
VWHRYODZTDMVSS-UHFFFAOYNA-N
3-fluoro-d-phenylalanine, d-3-fluorophenylalanine, h-d-phe 3-f-oh, 2r-2-amino-3-3-fluorophenyl propanoic acid, m-fluoro-d-phenylalanine, 3-fluoro-d-phe, d-3-fluorophe, r-2-amino-3-3-fluorophenyl propanoic acid, 3-fluor-d-phenylalanin, h-m-fluoro-d-phe-oh
716317
NC(CC1=CC(F)=CC=C1)C(O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
110117-84-5
C9H10FNO2
183.18
MFCD00066449
VWHRYODZTDMVSS-UHFFFAOYNA-N
3-fluoro-d-phenylalanine, d-3-fluorophenylalanine, h-d-phe 3-f-oh, 2r-2-amino-3-3-fluorophenyl propanoic acid, m-fluoro-d-phenylalanine, 3-fluoro-d-phe, d-3-fluorophe, r-2-amino-3-3-fluorophenyl propanoic acid, 3-fluor-d-phenylalanin, h-m-fluoro-d-phe-oh
716317
NC(CC1=CC(F)=CC=C1)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-D-phenylalanine
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-3-(3-fluorofenil)propanoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.18
Porcentaje de pureza 95%
Cantidad 1 g
Forma física Sólido