Learn More
Ácido 3-fluoro-5-(trifluorometil)fenilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228694
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
159020-59-4
C7H5BF4O2
207.92
MFCD06657735
WEMCWZGCSRGJGW-UHFFFAOYSA-N
3-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 3-fluoro-5-trifluoromethyl phenylboronic acid, 3-fluoro-5-trifluoromethylphenylboronic acid, 3-borono-5-fluorobenzotrifluoride, 3-fluoro-5-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 3-fluoro-5-trifluoromethylphenyl boronic acid, 3-trifluoromethyl-5-fluoro-phenylboronic acid, 3-fluoro-5-trifluoromethyl benzene boronic acid, 5-fluoro-3-trifluoromethylbenzeneboronic acid
2783192
ácido [3-fluoro-5-(trifluorometil)fenil]borónico
OB(O)C1=CC(F)=CC(=C1)C(F)(F)F
159020-59-4
C7H5BF4O2
207.92
MFCD06657735
WEMCWZGCSRGJGW-UHFFFAOYSA-N
3-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 3-fluoro-5-trifluoromethyl phenylboronic acid, 3-fluoro-5-trifluoromethylphenylboronic acid, 3-borono-5-fluorobenzotrifluoride, 3-fluoro-5-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 3-fluoro-5-trifluoromethylphenyl boronic acid, 3-trifluoromethyl-5-fluoro-phenylboronic acid, 3-fluoro-5-trifluoromethyl benzene boronic acid, 5-fluoro-3-trifluoromethylbenzeneboronic acid
2783192
ácido [3-fluoro-5-(trifluorometil)fenil]borónico
OB(O)C1=CC(F)=CC(=C1)C(F)(F)F
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 178.0°C to 180.0°C
Color Blanco a crema
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.92
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (3-Fluoro-5-trifluoromethylphenyl)boronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.