missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid pinacol ester, 96%

176.00€ - 528.00€

Identificadores de productos químicos

Número MDL MFCD18729929
Sinónimo 5-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15498016 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H62937.MD
250mg 176.00€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 15-11-2019
Añadir a la cesta
 
15488016 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H62937.03
1g 528.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 15-11-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

MFCD18729929
5-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester

Especificaciones

250mg
MFCD18729929
290.06
96%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
5-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Low Melting Solid