Learn More
Bromuro de 3-fluoro-5-metilbencilo, 97 %
Catalog Number p-7029257
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
212268-39-8
C8H8BrF
203.05
MFCD03094316
PVDKNKUVHSULSN-UHFFFAOYSA-N
3-fluoro-5-methylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-fluoro-5-methylbenzene, 3-?fluoro-?5-?methylbenzyl bromide, 3-bromomethyl-1-fluoro-5-methylbenzene, 5-bromomethyl-1-fluoro-3-methylbenzene
2778451
1-(bromometil)-3-fluoro-5-metilbenceno
CC1=CC(CBr)=CC(F)=C1
212268-39-8
C8H8BrF
203.05
MFCD03094316
PVDKNKUVHSULSN-UHFFFAOYSA-N
3-fluoro-5-methylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-fluoro-5-methylbenzene, 3-?fluoro-?5-?methylbenzyl bromide, 3-bromomethyl-1-fluoro-5-methylbenzene, 5-bromomethyl-1-fluoro-3-methylbenzene
2778451
1-(bromometil)-3-fluoro-5-metilbenceno
CC1=CC(CBr)=CC(F)=C1
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El bromuro de 3-fluoro-5-metilbencilo se utiliza para la producción de bromuros inorgánicos. Y también se utiliza en productos farmacéuticos intermedios.
Solubilidad
Difícil de mezclar.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-5-methylbenzyl bromide
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Información de solubilidad Difficult to mix.
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.06
Porcentaje de pureza 97%