Learn More
Alfa Aesar™ 3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid pinacol ester, 96%
118.00€ - 349.00€
CAS 445303-67-3
Fórmula molecular C13H15BF4O2
Molecular Weight (g/mol) 290.065
Número MDL MFCD09878544
InChI Key FPCSARGPMNDYAO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-3-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-fluoro-4-trifluoromethyl phenylboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-4-trifluoromethyl phenylboronic acid, pinacol ester, 3-fluoro-4-trifluoromethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 2-3-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl, 2-3-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxa-borolane
PubChem CID 46739054
IUPAC Name 2-[3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)C(F)(F)F)F
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15497866 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H62811.MD
250mg 118.00€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-06-2020
Añadir a la cesta
15487866 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H62811.03
1g 349.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
445303-67-3
290.065
FPCSARGPMNDYAO-UHFFFAOYSA-N
46739054
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)C(F)(F)F)F
C13H15BF4O2
MFCD09878544
2-3-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-fluoro-4-trifluoromethyl phenylboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-4-trifluoromethyl phenylboronic acid, pinacol ester, 3-fluoro-4-trifluoromethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 2-3-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl, 2-3-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxa-borolane
2-[3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Especificaciones
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
445303-67-3
MFCD09878544
FPCSARGPMNDYAO-UHFFFAOYSA-N
2-[3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
46739054
Solid
250mg
C13H15BF4O2
2-3-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-fluoro-4-trifluoromethyl phenylboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-4-trifluoromethyl phenylboronic acid, pinacol ester, 3-fluoro-4-trifluoromethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 2-3-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl, 2-3-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxa-borolane
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)C(F)(F)F)F
290.065
290.06
96%