Learn More
Alfa Aesar™ 3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid pinacol ester, 96%
Marca:  Alfa Aesar™ H62811.MD
Detalles adicionales : CAS : 445303-67-3 Peso : 0.00025kg
Cantidad. 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15497866
  • 124.00€ / 250 miligramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
445303-67-3
290.065
FPCSARGPMNDYAO-UHFFFAOYSA-N
46739054
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)C(F)(F)F)F
C13H15BF4O2
MFCD09878544
2-3-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-fluoro-4-trifluoromethyl phenylboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-4-trifluoromethyl phenylboronic acid, pinacol ester, 3-fluoro-4-trifluoromethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 2-3-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl, 2-3-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxa-borolane
2-[3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Especificaciones
250mg
445303-67-3
MFCD09878544
FPCSARGPMNDYAO-UHFFFAOYSA-N
2-[3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
46739054
Solid
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
C13H15BF4O2
2-3-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-fluoro-4-trifluoromethyl phenylboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-4-trifluoromethyl phenylboronic acid, pinacol ester, 3-fluoro-4-trifluoromethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 2-3-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl, 2-3-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxa-borolane
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)C(F)(F)F)F
290.065
290.06
96%
Videos
SDS Documentos