Learn More
Alfa Aesar™ 3-Fluoro-4-nitrotoluene, 99%
Marca:  Alfa Aesar™ A10840.06
Detalles adicionales : CAS : 446-34-4 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11499802
  • 51.40€ / 5 g
En stock 1
Añadir a la cesta
Especificación
446-34-4
155.128
WZMOWQCNPFDWPA-UHFFFAOYSA-N
67966
CC1=CC(=C(C=C1)[N+](=O)[O-])F
C7H6FNO2
MFCD00007053
3-fluoro-4-nitrotoluene, benzene, 2-fluoro-4-methyl-1-nitro, 2-fluoro-4-methylnitrobenzene, 2-fluoro-4-methyl-1-nitro-benzene, 3-fluoro-4-nitrobenzene, 2-fluor-4-methyl-1-nitrobenzol, pubchem1595, 3-fluoro4-nitrotoluene, acmc-1alaq, 3-fluoro-4-nitro toluene
2-fluoro-4-methyl-1-nitrobenzene
Especificación
3-Fluoro-4-nitrotoluene
97°C to 98°C (3mmHg)
5g
C7H6FNO2
UN2811
3-fluoro-4-nitrotoluene, benzene, 2-fluoro-4-methyl-1-nitro, 2-fluoro-4-methylnitrobenzene, 2-fluoro-4-methyl-1-nitro-benzene, 3-fluoro-4-nitrobenzene, 2-fluor-4-methyl-1-nitrobenzol, pubchem1595, 3-fluoro4-nitrotoluene, acmc-1alaq, 3-fluoro-4-nitro toluene
CC1=CC(=C(C=C1)[N+](=O)[O-])F
155.128
155.13
>110°C (230°F)
51°C to 55°C
446-34-4
MFCD00007053
2502584
WZMOWQCNPFDWPA-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-4-methyl-1-nitrobenzene
67966
99%