Learn More
Ácido 3-fluoro-4'-n-propilbifenil-4-borónico, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7055481
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
909709-42-8
C15H16BFO2
258.10
MFCD10687198
XZGCBSYWWZAXRC-UHFFFAOYSA-N
3-fluoro-4'-propyl-1,1'-biphenyl-4-yl boronic acid, 4'-propyl-3-fluorobiphenyl-4-boronic acid, 4-propyl-3-fluorobiphenyl-4-boronic acid, 3-fluoro-4'-propyl-biphenylboronic acid, 3-fluoro-4'-propyl-4-biphenylboronic acid, 4'-propyl-3-fluoro-4-biphenyl boronic acid, 2-fluoro-4-4-propylphenyl phenylboronic acid, 3-fluoro-4'-propyl 1,1'-biphenyl-4-yl boronic acid, boronic acid, 3-fluoro-4'-propyl 1,1'-biphenyl-4-yl
53402576
ácido [2-fluoro-4-(4-propilfenil)fenil]borónico
CCCC1=CC=C(C=C1)C1=CC(F)=C(C=C1)B(O)O
909709-42-8
C15H16BFO2
258.10
MFCD10687198
XZGCBSYWWZAXRC-UHFFFAOYSA-N
3-fluoro-4'-propyl-1,1'-biphenyl-4-yl boronic acid, 4'-propyl-3-fluorobiphenyl-4-boronic acid, 4-propyl-3-fluorobiphenyl-4-boronic acid, 3-fluoro-4'-propyl-biphenylboronic acid, 3-fluoro-4'-propyl-4-biphenylboronic acid, 4'-propyl-3-fluoro-4-biphenyl boronic acid, 2-fluoro-4-4-propylphenyl phenylboronic acid, 3-fluoro-4'-propyl 1,1'-biphenyl-4-yl boronic acid, boronic acid, 3-fluoro-4'-propyl 1,1'-biphenyl-4-yl
53402576
ácido [2-fluoro-4-(4-propilfenil)fenil]borónico
CCCC1=CC=C(C=C1)C1=CC(F)=C(C=C1)B(O)O
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El ácido 3-fluoro-4′-n-propilbifenil-4-borónico se utiliza en OLED.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-4'-n-propylbiphenyl-4-boronic acid
Cantidad 250 mg
Beilstein 18339837
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.1
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido