missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cloruro de 3-fluoro-4-metilbenzoílo, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7026695
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
59189-97-8
C8H6ClFO
172.58
MFCD00671774
DPWCZSXNEGNALT-UHFFFAOYSA-N
2734875
cloruro de 3-fluoro-4-metilbenzoílo
CC1=CC=C(C=C1F)C(Cl)=O
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
59189-97-8
C8H6ClFO
172.58
MFCD00671774
DPWCZSXNEGNALT-UHFFFAOYSA-N
2734875
cloruro de 3-fluoro-4-metilbenzoílo
CC1=CC=C(C=C1F)C(Cl)=O

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-4-methylbenzoyl chloride
Densidad 1.25
Índice de refracción 1.5325
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Beilstein 7757348
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo 3-fluoro-4-methyl-benzoyl chloride, 3-fluoro-4-methylbenzoylchloride, acmc-20an3p, 3-fluoro-4-methyl-benzoylchloride, 3-fluoro-4-methyl benzoyl chloride, benzoyl chloride,3-fluoro-4-methyl, 3-fluoranyl-4-methyl-benzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-fluoro-4-methyl, 3-fluoro-4-methylbenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-fluoro-4-methyl-9ci
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.59
Porcentaje de pureza 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'