Learn More
Alfa Aesar™ 3-Fluoro-4-(methoxycarbonylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester, 96%
Marca:  Alfa Aesar™ H62951.MD
Detalles adicionales : Peso : 0.00025kg
Cantidad. 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15458036
  • 188.00€ / 250 miligramos
En stock 1
Añadir a la cesta
Especificación
1415960-53-0
294.129
3-fluoro-4-methoxycarbonylmethyl benzeneboronic acid pinacol ester, methyl 2-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetate, methyl 2-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetate, 3-fluoro-4-methoxycarbonylmethyl benzeneboronicacidpinacolester, 2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenyl-acetic acid methyl ester
methyl 2-[2-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acetate
C15H20BFO4
MMANYAVWRYOHTI-UHFFFAOYSA-N
71265929
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)CC(=O)OC)F
Especificación
3-Fluoro-4-(methoxycarbonylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
1415960-53-0
3-fluoro-4-methoxycarbonylmethyl benzeneboronic acid pinacol ester, methyl 2-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetate, methyl 2-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetate, 3-fluoro-4-methoxycarbonylmethyl benzeneboronicacidpinacolester, 2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenyl-acetic acid methyl ester
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)CC(=O)OC)F
294.129
294.13
96%
250mg
C15H20BFO4
MMANYAVWRYOHTI-UHFFFAOYSA-N
methyl 2-[2-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acetate
71265929
Solid