missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 3-Fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester, 96%

Marca:  Alfa Aesar™ H62985.03

Detalles adicionales : CAS : 754226-34-1 Peso : 0.00100kg

Cantidad. 1g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15498066

  • 325.00€ / 1 g


Fecha de envío estimada
del proveedor 30-03-2020
Añadir a la cesta

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

754226-34-1
252.092
BCVSHUZDQUHOQZ-UHFFFAOYSA-N
2759005
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)OC)F
C13H18BFO3
MFCD05863912
2-3-fluoro-4-methoxyphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-fluoro-4-methoxyphenylboronic acid, pinacol ester, 2-3-fluoro-4-methoxyphenyl 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester, 2-3-fluoro-4-methoxy-phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane
2-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane

Especificaciones

3-Fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester
754226-34-1
MFCD05863912
BCVSHUZDQUHOQZ-UHFFFAOYSA-N
2-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
2759005
Solid
1g
C13H18BFO3
2-3-fluoro-4-methoxyphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-fluoro-4-methoxyphenylboronic acid, pinacol ester, 2-3-fluoro-4-methoxyphenyl 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester, 2-3-fluoro-4-methoxy-phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)OC)F
252.092
252.09
96%
Videos
SDS Documentos