Learn More
3-Fluoro-4-metoxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027233
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
351-54-2
C8H7FO2
154.14
MFCD00003349
SOQCZBSZZLWDGU-UHFFFAOYSA-N
3-fluoro-p-anisaldehyde, 3-fluoro-4-methoxy-benzaldehyde, 3-fluoro-4-anisaldehyde, benzaldehyde, 3-fluoro-4-methoxy, 3-fluoro-4-methoxy benzaldehyde, 3-fluoroanisaldehyde, 3-fluoro-anisaldehyde, pubchem1448, acmc-209idn, 2-fluoro-4-formylanisole
67696
3-Fluoro-4-metoxibenzaldehído
COC1=C(C=C(C=C1)C=O)F
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
351-54-2
C8H7FO2
154.14
MFCD00003349
SOQCZBSZZLWDGU-UHFFFAOYSA-N
3-fluoro-p-anisaldehyde, 3-fluoro-4-methoxy-benzaldehyde, 3-fluoro-4-anisaldehyde, benzaldehyde, 3-fluoro-4-methoxy, 3-fluoro-4-methoxy benzaldehyde, 3-fluoroanisaldehyde, 3-fluoro-anisaldehyde, pubchem1448, acmc-209idn, 2-fluoro-4-formylanisole
67696
3-Fluoro-4-metoxibenzaldehído
COC1=C(C=C(C=C1)C=O)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-4-methoxybenzaldehyde
Punto de fusión 34°C to 35°C
Punto de ebullición 129°C to 132°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Beilstein 1942621
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.14
Porcentaje de pureza 98%