Learn More
Alfa Aesar™ 3-Fluoro-4-(4-morpholinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester, 96%
Marca:  Alfa Aesar™ H62530.03
Detalles adicionales : CAS : 1073354-74-1 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15457536
  • 342.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
1073354-74-1
321.199
QINFDPZSZHPUSC-UHFFFAOYSA-N
43811063
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)CN3CCOCC3)F
C17H25BFNO3
MFCD09027076
4-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl morpholine, 3-fluoro-4-n-morpholinomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, 4-2-fluoro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl morpholine, 3-fluoro-4-n-morpholinomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl morpholine, 3-fluoro-4-morpholin-4-ylmethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-4-morpholin-4-ylmethyl benzeneboronic acid, pinacol ester, 3-fluoro-4-morpholin-4-ylmethyl benzene boronic acid, pinacol ester, 4-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl benzyl morpholine
4-[[2-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl]morpholine
Especificaciones
3-Fluoro-4-(4-morpholinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
1g
C17H25BFNO3
4-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl morpholine, 3-fluoro-4-n-morpholinomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, 4-2-fluoro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl morpholine, 3-fluoro-4-n-morpholinomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl morpholine, 3-fluoro-4-morpholin-4-ylmethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-4-morpholin-4-ylmethyl benzeneboronic acid, pinacol ester, 3-fluoro-4-morpholin-4-ylmethyl benzene boronic acid, pinacol ester, 4-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl benzyl morpholine
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)CN3CCOCC3)F
321.199
321.19
96%
35°C to 40°C
1073354-74-1
MFCD09027076
QINFDPZSZHPUSC-UHFFFAOYSA-N
4-[[2-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl]morpholine
43811063
Solid