Learn More
Alfa Aesar™ 3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid pinacol ester, 96%
199.00€ - 594.00€
CAS 1192548-05-2
Fórmula molecular C13H15BF4O2
Molecular Weight (g/mol) 290.065
Número MDL MFCD16996330
InChI Key KVMWQTWKCBGEBD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-3-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-3-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-fluoro-2-trifluoromethylphenylboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-2-trifluoromethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-2-trifluoromethyl phenylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 2-3-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl
PubChem CID 57993875
IUPAC Name 2-[3-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C(=CC=C2)F)C(F)(F)F
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15447716 SDS Alfa Aesar™
H62676.03
1g 594.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-06-2019
Añadir a la cesta
15457716 SDS Alfa Aesar™
H62676.MD
250mg 199.00€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
1192548-05-2
290.065
KVMWQTWKCBGEBD-UHFFFAOYSA-N
57993875
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C(=CC=C2)F)C(F)(F)F
C13H15BF4O2
MFCD16996330
2-3-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-3-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-fluoro-2-trifluoromethylphenylboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-2-trifluoromethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-2-trifluoromethyl phenylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 2-3-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl
2-[3-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Especificaciones
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
1192548-05-2
MFCD16996330
KVMWQTWKCBGEBD-UHFFFAOYSA-N
2-[3-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
57993875
Solid
1g
C13H15BF4O2
2-3-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-3-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-fluoro-2-trifluoromethylphenylboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-2-trifluoromethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-2-trifluoromethyl phenylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 2-3-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C(=CC=C2)F)C(F)(F)F
290.065
290.06
96%