Learn More
Alfa Aesar™ 3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid pinacol ester, 96%
Marca:  Alfa Aesar™ H62676.MD
Detalles adicionales : CAS : 1192548-05-2 Peso : 0.00025kg
Cantidad. 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15457716
  • 199.00€ / 250 miligramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
1192548-05-2
290.065
KVMWQTWKCBGEBD-UHFFFAOYSA-N
57993875
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C(=CC=C2)F)C(F)(F)F
C13H15BF4O2
MFCD16996330
2-3-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-3-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-fluoro-2-trifluoromethylphenylboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-2-trifluoromethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-2-trifluoromethyl phenylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 2-3-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl
2-[3-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Especificaciones
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
1192548-05-2
MFCD16996330
KVMWQTWKCBGEBD-UHFFFAOYSA-N
2-[3-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
57993875
Solid
250mg
C13H15BF4O2
2-3-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-3-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-fluoro-2-trifluoromethylphenylboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-2-trifluoromethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-2-trifluoromethyl phenylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 2-3-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C(=CC=C2)F)C(F)(F)F
290.065
290.06
96%