Learn More
Alfa Aesar™ 3-Fluoro-2-methylbenzaldehyde, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H64268.03
Detalles adicionales : CAS : 147624-13-3 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15491379
  • 25.50€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
147624-13-3
138.141
HSUCYMJBFHBMTB-UHFFFAOYSA-N
2779235
CC1=C(C=CC=C1F)C=O
C8H7FO
MFCD00075256
2-methyl-3-fluorobenzaldehyde, 3-fluoro-2-methyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 3-fluoro-2-methyl, pubchem1453, acmc-1cfbd, intermediates-zcf02128, ksc494i0h, attercop-chm at111499, 3-fluoro-2-methylbenzaldehyde
3-fluoro-2-methylbenzaldehyde
Especificaciones
3-Fluoro-2-methylbenzaldehyde
81°C (178°F)
92°C to 93°C (20mmHg)
1g
C8H7FO
6321735
HSUCYMJBFHBMTB-UHFFFAOYSA-N
3-fluoro-2-methylbenzaldehyde
2779235
Liquid
1.16 g/mL
1.526
Yellow
147624-13-3
MFCD00075256
2-methyl-3-fluorobenzaldehyde, 3-fluoro-2-methyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 3-fluoro-2-methyl, pubchem1453, acmc-1cfbd, intermediates-zcf02128, ksc494i0h, attercop-chm at111499, 3-fluoro-2-methylbenzaldehyde
CC1=C(C=CC=C1F)C=O
138.141
138.14
98%
Videos
SDS Documentos