Learn More
3-exo-aminobiciclo[2.2.1]hept-5-ene-2-exo-carboxamida, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-55579
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
105786-40-1
C8H13N2O
153.20
MFCD00143157,MFCD01456476,MFCD00143157
SCQSHSJVMGGQKR-UCROKIRRSA-O
3-exo-aminobicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxamide, +-1s,2s,3r,4r-3-aminobicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxamide, +/--1s,2s,3r,4r-3-aminobicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxamide, bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxamide, 3-amino-, 1r,2r,3s,4s-rel-9ci
42580098
(1S,2S,3R,4R)-3-aminobiciclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxamida
NC(=O)[C@H]1[C@@H]([NH3+])[C@@H]2C[C@H]1C=C2
105786-40-1
C8H13N2O
153.20
MFCD00143157,MFCD01456476,MFCD00143157
SCQSHSJVMGGQKR-UCROKIRRSA-O
3-exo-aminobicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxamide, +-1s,2s,3r,4r-3-aminobicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxamide, +/--1s,2s,3r,4r-3-aminobicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxamide, bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxamide, 3-amino-, 1r,2r,3s,4s-rel-9ci
42580098
(1S,2S,3R,4R)-3-aminobiciclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxamida
NC(=O)[C@H]1[C@@H]([NH3+])[C@@H]2C[C@H]1C=C2
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-exo-Aminobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-exo-carboxamide
Punto de fusión 235.0°C to 253.0°C
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethanol and methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.2
Porcentaje de pureza ≥99%
Cantidad 250 mg
Forma física Polvo cristalino