Learn More
3-Etil-2-yodotolueno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081041
34.93 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
175277-95-9
C9H11I
246.091
MFCD00052855
PCSPENCTMKMGFE-UHFFFAOYSA-N
2-ethyl-6-methyliodobenzene, 3-ethyl-2-iodotoluene, acmc-1c540, 1-methyl-2-iodo-3-ethylbenzene, 3-ethyl-2-iodo-1-methylbenzene, benzene, 1-ethyl-3-methyl-2-iodo
2734195
1-etilo-2-yodo-3-metilbenceno
CCC1=CC=CC(=C1I)C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
175277-95-9
C9H11I
246.091
MFCD00052855
PCSPENCTMKMGFE-UHFFFAOYSA-N
2-ethyl-6-methyliodobenzene, 3-ethyl-2-iodotoluene, acmc-1c540, 1-methyl-2-iodo-3-ethylbenzene, 3-ethyl-2-iodo-1-methylbenzene, benzene, 1-ethyl-3-methyl-2-iodo
2734195
1-etilo-2-yodo-3-metilbenceno
CCC1=CC=CC(=C1I)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Ethyl-2-iodotoluene
Punto de ebullición 118°C to 120°C (15 mmHg)
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.08
Porcentaje de pureza 98%