Learn More
3-Etoxibenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024382
33.73 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
22924-15-8
C9H10O2
150.177
MFCD00016606
QZMGMXBYJZVAJN-UHFFFAOYSA-N
m-ethoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 3-ethoxy, 3-ethoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, m-ethoxy, 3-ethoxy benzaldehyde, 3-ethoxybenzaldehdye, pubchem13132, acmc-209fzo, intermediates-zcf02615, 3-ethoxybenzaldehyde
89908
3-Etoxibenzaldehído
CCOC1=CC=CC(=C1)C=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
22924-15-8
C9H10O2
150.177
MFCD00016606
QZMGMXBYJZVAJN-UHFFFAOYSA-N
m-ethoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 3-ethoxy, 3-ethoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, m-ethoxy, 3-ethoxy benzaldehyde, 3-ethoxybenzaldehdye, pubchem13132, acmc-209fzo, intermediates-zcf02615, 3-ethoxybenzaldehyde
89908
3-Etoxibenzaldehído
CCOC1=CC=CC(=C1)C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Ethoxybenzaldehyde
Densidad 1.07
Punto de ebullición 132°C to 134°C (15 mmHg)
Cantidad 2.5 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 97%