Learn More
3-Dimetilaminopropilamina, 99 %, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 115900010
Detalles adicionales : CAS : 109-55-7 Peso : 0.86000kg Transport : UN number : 2734 Chem class : 8 Pack group : II
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1L
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10040730
  • 33.86€ / 1 litro
En stock, listo para ser enviado: 3
109-55-7
102.18
IUNMPGNGSSIWFP-UHFFFAOYSA-N
7993
CN(C)CCCN
C5H14N2
MFCD00008216
3-dimethylaminopropylamine, 3-dimethylamino propylamine, 3-dimethylamino-1-propylamine, n,n-dimethyl-1,3-propanediamine, 1,3-propanediamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyltrimethylenediamine, 3-aminopropyldimethylamine, n,n-dimethylpropane-1,3-diamine, 3-aminopropyl dimethylamine, dimethylaminopropylamine
N',N'-dimetilpropano-1,3-diamina
Especificaciones
3-Dimethylaminopropylamine
32°C
Frasco de vidrio
0.81
0.5% max.
Sin designar
1L
98.5
98.5% min. (GC)
(CH3)2N(CH2)3NH2
04, III, 554
3-dimethylaminopropylamine, 3-dimethylamino propylamine, 3-dimethylamino-1-propylamine, n,n-dimethyl-1,3-propanediamine, 1,3-propanediamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyltrimethylenediamine, 3-aminopropyldimethylamine, n,n-dimethylpropane-1,3-diamine, 3-aminopropyl dimethylamine, dimethylaminopropylamine
IUNMPGNGSSIWFP-UHFFFAOYSA-N
N',N'-dimetilpropano-1,3-diamina
7993
Líquido
0.8100g/mL
Authentic
1.4340 to 1.4360
1.6 mPa.s (20°C)
133.0°C
-60.0°C
109-55-7
100.0
C5H14N2
MFCD00008216
01,274
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
CN(C)CCCN
102.18
102.18
99%
Videos
SDS Documentos
Certificados