Learn More
3-Dimethylaminopropiophenone Hydrochloride 99%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 115890050
Detalles adicionales : CAS : 879-72-1 Peso : 0.05500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 5g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10429091
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
879-72-1
213.705
DKNDBIIKSJWQFL-UHFFFAOYSA-N
92844
CN(C)CCC(=O)C1=CC=CC=C1.Cl
C11H16ClNO
MFCD00012481
3-dimethylaminopropiophenone hydrochloride, 3-dimethylamino-1-phenylpropan-1-one hydrochloride, 3-dimethylamino propiophenone hydrochloride, beta-dimethylaminopropiophenone hydrochloride, 1-propanone, 3-dimethylamino-1-phenyl-, hydrochloride, nsc 89, dimethylaminoethylphenylketone hydrochloride, propiophenone, 3-dimethylamino-, hydrochloride, 1-propanone, 3-dimethylamino-1-phenyl-, hydrochloride 1:1, wln: 1n1&2vr &gh
3-(dimethylamino)-1-phenylpropan-1-one;hydrochloride
Especificaciones
3-Dimethylaminopropiophenone hydrochloride
152.0°C to 155.0°C
99%
98.5
99%
C6H5COCH2CH2N(CH3)2·HCl
14, II, 38
DKNDBIIKSJWQFL-UHFFFAOYSA-N
3-(dimethylamino)-1-phenylpropan-1-one;hydrochloride
92844
99%
Glass bottle
5g
879-72-1
100.0
C11H16ClNO
MFCD00012481
3-dimethylaminopropiophenone hydrochloride, 3-dimethylamino-1-phenylpropan-1-one hydrochloride, 3-dimethylamino propiophenone hydrochloride, beta-dimethylaminopropiophenone hydrochloride, 1-propanone, 3-dimethylamino-1-phenyl-, hydrochloride, nsc 89, dimethylaminoethylphenylketone hydrochloride, propiophenone, 3-dimethylamino-, hydrochloride, 1-propanone, 3-dimethylamino-1-phenyl-, hydrochloride 1:1, wln: 1n1&2vr &gh
CN(C)CCC(=O)C1=CC=CC=C1.Cl
213.705
213.71
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 3-Dimethylaminopropiophenone hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
SDS Documentos